Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Notchless protein homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Notchless protein homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8226-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001014445.1
Notchless protein homolog 1 Protein
Research Use Only
NLE1
Recombinant Protein
E. coli
AAAVPDEAVA RDVQRLLVQF QDEGGQLLGS PFDVPVDITP DRLQLVCNAL LAQEDPLPLA FFVHDAEIVS SLGKTLESQA VETEKVLDII YQPQAIFRVR AVTRCTSSLE GHSEAVISVA FSPTGKYLAS GSGDTTVRFW DLSTETPHFT CKGHRHWVLS ISWSPDGRKL ASGCKNGQIL LWDPSTGKQV GRTLAGHSKW ITGLSWEPLH ANPECRYVAS SSKDGSVRIW DTTAGRCERI LTGHTQSVTC LRWGGDGLLY SASQDRTIKV WRAHDGVLCR TLQGHGHWVN TMALSTDYAL RTGAFEPAEA SVNPQDLQGS LQELKERALS RYNLVRGQGP ERLVSGSDDF TLFLWSPAED KKPLTRMTGH QALINQVLFS PDSRIVASAS FDKSIKLWDG RTGKYLASLR GHVAAVYQIA WSADSRLLVS GSSDSTLKVW DVKAQKLAMD LPGHADEVYA VDWSPDGQRV ASGGKDKCLR IWRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54475
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol