missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Notchless protein homolog 1 Protein

Código de producto. p-7154901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16093391 10 μg 10 microgramos
16033401 50 μg 50 microgramos
16083391 100 μg 100 microgramos
16013401 200 μg 200 microgramos
16023401 500 μg 500 microgramos
16003401 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16093391 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8226ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Notchless protein homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001014445.1
ID de gen (Entrez) 54475
Nombre Notchless protein homolog 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NLE1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AAAVPDEAVA RDVQRLLVQF QDEGGQLLGS PFDVPVDITP DRLQLVCNAL LAQEDPLPLA FFVHDAEIVS SLGKTLESQA VETEKVLDII YQPQAIFRVR AVTRCTSSLE GHSEAVISVA FSPTGKYLAS GSGDTTVRFW DLSTETPHFT CKGHRHWVLS ISWSPDGRKL ASGCKNGQIL LWDPSTGKQV GRTLAGHSKW ITGLSWEPLH ANPECRYVAS SSKDGSVRIW DTTAGRCERI LTGHTQSVTC LRWGGDGLLY SASQDRTIKV WRAHDGVLCR TLQGHGHWVN TMALSTDYAL RTGAFEPAEA SVNPQDLQGS LQELKERALS RYNLVRGQGP ERLVSGSDDF TLFLWSPAED KKPLTRMTGH QALINQVLFS PDSRIVASAS FDKSIKLWDG RTGKYLASLR GHVAAVYQIA WSADSRLLVS GSSDSTLKVW DVKAQKLAMD LPGHADEVYA VDWSPDGQRV ASGGKDKCLR IWRR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.