Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NKG2-C type II integral membrane Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NKG2-C type II integral membrane protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6270-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002251.2
NKG2-C type II integral membrane Protein
Research Use Only
KLRC2
Recombinant Protein
E. coli
IPFLEQNNSS PNTRTQKARH CGHCPEEWIT YSNSCYYIGK ERRTWEESLL ACTSKNSSLL SIDNEEEMKF LASILPSSWI GVFRNSSHHP WVTINGLAFK HKIKDSDNAE LNCAVLQVNR LKSAQCGSSM IYHCKHKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3822
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol