Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NKG2-C type II integral membrane Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NKG2-C type II integral membrane protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002251.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3822 |
Nombre | NKG2-C type II integral membrane Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052080
|
enQuireBio™
QP6270-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072080
|
enQuireBio™
QP6270-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062080
|
enQuireBio™
QP6270-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082080
|
enQuireBio™
QP6270-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092080
|
enQuireBio™
QP6270-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002090
|
enQuireBio™
QP6270-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002251.2 | |
NKG2-C type II integral membrane Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3822 | |
Research Use Only | |
KLRC2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IPFLEQNNSS PNTRTQKARH CGHCPEEWIT YSNSCYYIGK ERRTWEESLL ACTSKNSSLL SIDNEEEMKF LASILPSSWI GVFRNSSHHP WVTINGLAFK HKIKDSDNAE LNCAVLQVNR LKSAQCGSSM IYHCKHKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |