Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neuronal calcium sensor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6056-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999659
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001122298.1
Neuronal calcium sensor 1 Protein
Research Use Only
NCS1
Recombinant Protein
E. coli
GKSNSKLKPE VVEELTRKTY FTEKEVQQWY KGFIKDCPSG QLDAAGFQKI YKQFFPFGDP TKFATFVFNV FDENKDGRIE FSEFIQALSV TSRGTLDEKL RWAFKLYDLD NDGYITRNEM LDIVDAIYQM VGNTVELPEE ENTPEKRVDR IFAMMDKNAD GKLTLQEFQE GSKADPSIVQ ALSLYDGLV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
23413
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol