Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEIL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NEIL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7940-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051731
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001243481.1
NEIL1 Protein
Research Use Only
NEIL1
Recombinant Protein
E. coli
PEGPELHLAS QFVNEACRAL VFGGCVEKSS VSRNPEVPFE SSAYRISASA RGKELRLILS PLPGAQPQQE PLALVFRFGM SGSFQLVPRE ELPRHAHLRF YTAPPGPRLA LCFVDIRRFG RWDLGGKWQP GRGPCVLQEY QQFRENVLRN LADKAFDRPI CEALLDQRFF NGIGNYLRAE ILYRLKIPPF EKARSVLEAL QQHRPSPELT LSQKIRTKLQ NPDLLELCHS VPKEVVQLGG KGYGSESGEE DFAAFRAWLR CYGMPGMSSL QDRHGRTIWF QGDPGPLAPK GRKSRKKKSK ATQLSPEDRV EDALPPSKAP SRTRRAKRDL PKRTATQRPE GTSLQQDPEA PTVPKKGRRK GRQAASGHCR PRKVKADIPS LEPEGTSAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79661
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol