Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEIL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NEIL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001243481.1
ID de gen (Entrez) 79661
Nombre NEIL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16031731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7940-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16051731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7940-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16041731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7940-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16061731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7940-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16071731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7940-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7940-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001243481.1
NEIL1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79661
Research Use Only
NEIL1
Recombinant Protein
E. coli
PEGPELHLAS QFVNEACRAL VFGGCVEKSS VSRNPEVPFE SSAYRISASA RGKELRLILS PLPGAQPQQE PLALVFRFGM SGSFQLVPRE ELPRHAHLRF YTAPPGPRLA LCFVDIRRFG RWDLGGKWQP GRGPCVLQEY QQFRENVLRN LADKAFDRPI CEALLDQRFF NGIGNYLRAE ILYRLKIPPF EKARSVLEAL QQHRPSPELT LSQKIRTKLQ NPDLLELCHS VPKEVVQLGG KGYGSESGEE DFAAFRAWLR CYGMPGMSSL QDRHGRTIWF QGDPGPLAPK GRKSRKKKSK ATQLSPEDRV EDALPPSKAP SRTRRAKRDL PKRTATQRPE GTSLQQDPEA PTVPKKGRRK GRQAASGHCR PRKVKADIPS LEPEGTSAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.