Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEDD8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NEDD8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7554-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006147.1
NEDD8 Protein
Research Use Only
NEDD8
Recombinant Protein
E. coli
MLIKVKTLTG KEIEIDIEPT DKVERIKERV EEKEGIPPQQ QRLIYSGKQM NDEKTAADYK ILGGSVLHLV LALRGG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4738
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol