Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEDD8 Protein
Código de producto. p-7154217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16039350 10 μg 10 microgramos
16079350 50 μg 50 microgramos
16029350 100 μg 100 microgramos
16059350 200 μg 200 microgramos
16069350 500 μg 500 microgramos
16049350 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16039350
Marca: enQuireBio™ QP7554ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NEDD8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006147.1
ID de gen (Entrez) 4738
Nombre NEDD8 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NEDD8
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MLIKVKTLTG KEIEIDIEPT DKVERIKERV EEKEGIPPQQ QRLIYSGKQM NDEKTAADYK ILGGSVLHLV LALRGG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.