Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N6AMT1 / HEMK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N6AMT1 / HEMK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037372.4 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29104 |
Nombre | N6AMT1 / HEMK2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011220
|
enQuireBio™
QP6156-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031220
|
enQuireBio™
QP6156-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021220
|
enQuireBio™
QP6156-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041220
|
enQuireBio™
QP6156-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051220
|
enQuireBio™
QP6156-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061220
|
enQuireBio™
QP6156-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_037372.4 | |
N6AMT1 / HEMK2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29104 | |
Research Use Only | |
N6AMT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGENFATPF HGHVGRGAFS DVYEPAEDTF LLLNALEAAA AELAGVEICL EVGSGSGVVS AFLASMIGPQ ALYMCTDINP EAAACTLETA RCNKVHIQPV ITDLVGSHGI EAAWAGGKNG REVMDRFFPL VPDLLSPKGL FYLVTIKENN PEEILKIMKT KGLQGTTALS RQAGQETLSV LKFTKS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |