Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myotubularin-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myotubularin-related protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004677.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9108 |
Nombre | Myotubularin-related protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053631
|
enQuireBio™
QP8264-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073631
|
enQuireBio™
QP8264-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063631
|
enQuireBio™
QP8264-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083631
|
enQuireBio™
QP8264-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093631
|
enQuireBio™
QP8264-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003641
|
enQuireBio™
QP8264-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004677.3 | |
Myotubularin-related protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9108 | |
Research Use Only | |
MTMR7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEHIRTPKVE NVRLVDRVSP KKAALGTLYL TATHVIFVEN SPDPRKETWI LHSQISTIEK QATTATGCPL LIRCKNFQII QLIIPQERDC HDVYISLIRL ARPVKYEELY CFSFNPMLDK EEREQGWVLI DLSEEYTRMG LPNHYWQLSD VNRDYRVCDS YPTELYVPKS ATAHIIVGSS KFRSRRRFPV LSYYYKDNHA SICRSSQPLS GFSARCLEDE QMLQAIRKAN PGSDFVYVVD TRPKLNAMAN RAAGKGYENE DNYSNIKFQF IGIENIHVMR NSLQKMLEVC ELKSPSMSDF LWGLENSGWL RHIKAIMDAG IFIAKAVSEE GASVLVHCSD GWDRTAQVCS VASLLLDPHY RTLKGFMVLI EKDWISFGHK FNHRYGNLDG DPKEISPVID QFIECVWQLM EQFPCAFEFN ERFLIHIQHH IYSCQFGNFL CNSQKERREL KIQERTYSLW AHLWKNRADY LNPLFRADHS QTQGTLHLPT TPCNFMYKFW SGMYNRFEKG MQPRQSVTDY LMAVKEETQQ LEEELEALEE RLEKIQKVQL NCTKVKSKQS EPSKHSGFST SDNSIANTPQ DYSGNMKSFP SRSPSQGDED SALILTQDNL KSSDPDLSAN SDQESGVEDL SCRSPSGGEH APSEDSGKDR DSDEAVFLTA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |