Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial ornithine transporter 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8300-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055067.1
Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
Research Use Only
SLC25A15
Recombinant Protein
E. coli
MKSNPAIQAA IDLTAGAAGG TACVLTGQPF DTMKVKMQTF PDLYRGLTDC CLKTYSQVGF RGFYKGTSPA LIANIAENSV LFMCYGFCQQ VVRKVAGLDK QAKLSDLQNA AAGSFASAFA ALVLCPTELV KCRLQTMYEM ETSGKIAKSQ NTVWSVIKSI LRKDGPLGFY HGLSSTLLRE VPGYFFFFGG YELSRSFFAS GRSKDELGPV PLMLSGGVGG ICLWLAVYPV DCIKSRIQVL SMSGKQAGFI RTFINVVKNE GITALYSGLK PTMIRAFPAN GALFLAYEYS RKLMMNQLEA Y
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10166
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol