Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial ornithine transporter 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_055067.1
ID de gen (Entrez) 10166
Nombre Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16053871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8300-EC-100UG
100 μg
655.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16073871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8300-EC-1MG
1 mg
2840.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16063871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8300-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8300-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8300-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003881
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8300-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_055067.1
Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10166
Research Use Only
SLC25A15
Recombinant Protein
E. coli
MKSNPAIQAA IDLTAGAAGG TACVLTGQPF DTMKVKMQTF PDLYRGLTDC CLKTYSQVGF RGFYKGTSPA LIANIAENSV LFMCYGFCQQ VVRKVAGLDK QAKLSDLQNA AAGSFASAFA ALVLCPTELV KCRLQTMYEM ETSGKIAKSQ NTVWSVIKSI LRKDGPLGFY HGLSSTLLRE VPGYFFFFGG YELSRSFFAS GRSKDELGPV PLMLSGGVGG ICLWLAVYPV DCIKSRIQVL SMSGKQAGFI RTFINVVKNE GITALYSGLK PTMIRAFPAN GALFLAYEYS RKLMMNQLEA Y
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.