Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Microtubule-associated protein 1S Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Microtubule-associated protein 1S, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001295292.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 55201 |
Nombre | Microtubule-associated protein 1S Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046381
|
enQuireBio™
QP8768-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066381
|
enQuireBio™
QP8768-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16056381
|
enQuireBio™
QP8768-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076381
|
enQuireBio™
QP8768-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086381
|
enQuireBio™
QP8768-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096381
|
enQuireBio™
QP8768-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001295292.1 | |
Microtubule-associated protein 1S Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55201 | |
Research Use Only | |
MAP1S | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSDSDPVPLA PGAADSDEDT EGFGVPRHDP LPDPLKVPPP LPDPSSICMV DPEMLPPKTA RQTENVSRTR KPLARPNSRA AAPKATPVAA AKTKGLAGGD RASRPLSARS EPSEKGGRAP LSRKSSTPKT ATRGPSGSAS SRPGVSATPP KSPVYLDLAY LPSGSSAHLV DEEFFQRVRA LCYVISGQDQ RKEEGMRAVL DALLASKQHW DRDLQVTLIP TFDSVAMHTW YAETHARHQA LGITVLGSNS MVSMQDDAFP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |