Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METAP2 / MAP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) METAP2 / MAP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6355-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304111.1
METAP2 / MAP2 Protein
Research Use Only
METAP2
Recombinant Protein
E. coli
AGVEEVAASG SHLNGDLDPD DREEGAASTA EEAAKKKRRK KKKSKGPSAA GEQEPDKESG ASVDEVARQL ERSALEDKER DEDDEDGDGD GDGATGKKKK KKKKKRGPKV QTDPPSVPIC DLYPNGVFPK GQECEYPPTQ DGRTAAWRTT SEEKKALDQA SEEIWNDFRE AAEAHRQVRK YVMSWIKPGM TMIEICEKLE DCSRKLIKEN GLNAGLAFPT GCSLNNCAAH YTPNAGDTTV LQYDDICKID FGTHISGRII DCAFTVTFNP KYDTLLKAVK DATNTGIKCA GIDVRLCDVG EAIQEVMESY EVEIDGKTYQ VKPIRNLNGH SIGQYRIHAG KTVPIVKGGE ATRMEEGEVY AIETFGSTGK GVVHDDMECS HYMKNFDVGH VPIRLPRTKH LLNVINENFG TLAFCRRWLD RLGESKYLMA LKNLCDLGIV DPYPPLCDIK GSYTAQFEHT ILLRPTCKEV VSRGDDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10988
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol