missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METAP2 / MAP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) METAP2 / MAP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001304111.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10988 |
Nombre | METAP2 / MAP2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012700
|
enQuireBio™
QP6355-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052700
|
enQuireBio™
QP6355-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002700
|
enQuireBio™
QP6355-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032700
|
enQuireBio™
QP6355-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042700
|
enQuireBio™
QP6355-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022700
|
enQuireBio™
QP6355-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001304111.1 | |
METAP2 / MAP2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10988 | |
Research Use Only | |
METAP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGVEEVAASG SHLNGDLDPD DREEGAASTA EEAAKKKRRK KKKSKGPSAA GEQEPDKESG ASVDEVARQL ERSALEDKER DEDDEDGDGD GDGATGKKKK KKKKKRGPKV QTDPPSVPIC DLYPNGVFPK GQECEYPPTQ DGRTAAWRTT SEEKKALDQA SEEIWNDFRE AAEAHRQVRK YVMSWIKPGM TMIEICEKLE DCSRKLIKEN GLNAGLAFPT GCSLNNCAAH YTPNAGDTTV LQYDDICKID FGTHISGRII DCAFTVTFNP KYDTLLKAVK DATNTGIKCA GIDVRLCDVG EAIQEVMESY EVEIDGKTYQ VKPIRNLNGH SIGQYRIHAG KTVPIVKGGE ATRMEEGEVY AIETFGSTGK GVVHDDMECS HYMKNFDVGH VPIRLPRTKH LLNVINENFG TLAFCRRWLD RLGESKYLMA LKNLCDLGIV DPYPPLCDIK GSYTAQFEHT ILLRPTCKEV VSRGDDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |