Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8897-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288196.1
Metallothionein-1G Protein
Research Use Only
MT1G
Recombinant Protein
E. coli
MDPNCSCAAA GVSCTCASSC KCKECKCTSC KKSCCSCCPV GCAKCAQGCI CKGASEKCS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4495
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol