Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1G Protein
Código de producto. p-7155515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16067061 10 μg 10 microgramos
16007071 50 μg 50 microgramos
16057061 100 μg 100 microgramos
16087061 200 μg 200 microgramos
16097061 500 μg 500 microgramos
16077061 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16067061
Marca: enQuireBio™ QP8897ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001288196.1
ID de gen (Entrez) 4495
Nombre Metallothionein-1G Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MT1G
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDPNCSCAAA GVSCTCASSC KCKECKCTSC KKSCCSCCPV GCAKCAQGCI CKGASEKCS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.