Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBTPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MBTPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7551-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003782.1
MBTPS1 Protein
Research Use Only
MBTPS1
Recombinant Protein
E. coli
DTGLSEKHPH FKNVKERTNW TNERTLDDGL GHGTFVAGVI ASMRECQGFA PDAELHIFRV FTNNQVSYTS WFLDAFNYAI LKKIDVLNLS IGGPDFMDHP FVDKVWELTA NNVIMVSAIG NDGPLYGTLN NPADQMDVIG VGGIDFEDNI ARFSSRGMTT WELPGGYGRM KPDIVTYGAG VRGSGVKGGC RALSGTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8720
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol