Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBTPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MBTPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003782.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8720 |
Nombre | MBTPS1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049330
|
enQuireBio™
QP7551-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069330
|
enQuireBio™
QP7551-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059330
|
enQuireBio™
QP7551-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079330
|
enQuireBio™
QP7551-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089330
|
enQuireBio™
QP7551-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099330
|
enQuireBio™
QP7551-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003782.1 | |
MBTPS1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8720 | |
Research Use Only | |
MBTPS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DTGLSEKHPH FKNVKERTNW TNERTLDDGL GHGTFVAGVI ASMRECQGFA PDAELHIFRV FTNNQVSYTS WFLDAFNYAI LKKIDVLNLS IGGPDFMDHP FVDKVWELTA NNVIMVSAIG NDGPLYGTLN NPADQMDVIG VGGIDFEDNI ARFSSRGMTT WELPGGYGRM KPDIVTYGAG VRGSGVKGGC RALSGTS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |