Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysozyme-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysozyme-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7748-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_115906.3
Lysozyme-like protein 1
Research Use Only
LYZL1
Recombinant Protein
E. coli
MQDAPLSCLS PTKWSSVSSA DSTEKSASGA GTRNLPFQFC LRQALRMKAA GILTLIGCLV TGAESKIYTR CKLAKIFSRA GLDNYWGFSL GNWICMAYYE SGYNTTAQTV LDDGSIDYGI FQINSFAWCR RGKLKENNHC HVACSALITD DLTDAIICAR KIVKETQGMN YWQGWKKHCE GRDLSEWKKG CEVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84569
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol