Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysozyme-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysozyme-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_115906.3
ID de gen (Entrez) 84569
Nombre Lysozyme-like protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16030561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7748-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16050561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7748-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16040561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7748-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7748-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16070561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7748-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7748-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_115906.3
Lysozyme-like protein 1
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
84569
Research Use Only
LYZL1
Recombinant Protein
E. coli
MQDAPLSCLS PTKWSSVSSA DSTEKSASGA GTRNLPFQFC LRQALRMKAA GILTLIGCLV TGAESKIYTR CKLAKIFSRA GLDNYWGFSL GNWICMAYYE SGYNTTAQTV LDDGSIDYGI FQINSFAWCR RGKLKENNHC HVACSALITD DLTDAIICAR KIVKETQGMN YWQGWKKHCE GRDLSEWKKG CEVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.