Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LUM Protein
A cDNA sequence encoding the LUM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP12598-HIS-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15990939
  • en la oferta / 10 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
LUM Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYYDYDF PLSIYGQSSP NCAPECNCPE SYPSAMYCDE LKLKSVPMVP PGIKYLYLRN NQIDHIDEKA FENVTDLQWL ILDHNLLENS KIKGRVFSKL KQLKKLHINH NNLTESVGPL PKSLEDLQLT HNKITKLGSF EGLVNLTFIH LQHNRLKEDA VSAAFKGLKS LEYLDLSFNQ IARLPSGLPV SLLTLYLDNN KISNIPDEYF KRFNALQYLR LSHNELADSG IPGNSFNVSS LVELDLSYNK LKNIPTVNEN LENYYLEVNQ LEKFDIKSFC KILGPLSYSK IKHLRLDGNR ISETSLPPDM YECLRVANEV TLN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LUM protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.