Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LUM Protein
A cDNA sequence encoding the LUM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre LUM Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15910949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12598-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15920949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12598-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15990939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12598-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15900949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12598-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12598-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
LUM Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LUM protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYYDYDF PLSIYGQSSP NCAPECNCPE SYPSAMYCDE LKLKSVPMVP PGIKYLYLRN NQIDHIDEKA FENVTDLQWL ILDHNLLENS KIKGRVFSKL KQLKKLHINH NNLTESVGPL PKSLEDLQLT HNKITKLGSF EGLVNLTFIH LQHNRLKEDA VSAAFKGLKS LEYLDLSFNQ IARLPSGLPV SLLTLYLDNN KISNIPDEYF KRFNALQYLR LSHNELADSG IPGNSFNVSS LVELDLSYNK LKNIPTVNEN LENYYLEVNQ LEKFDIKSFC KILGPLSYSK IKHLRLDGNR ISETSLPPDM YECLRVANEV TLN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.