Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRRFIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRRFIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6321-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001131022.1
LRRFIP1 Protein
Research Use Only
LRRFIP1
Recombinant Protein
E. coli
MTSPAAAQSR EIDCLSPEAQ KLAEARLAAK RAARAEAREI RMKELERQQK EVEERPEKDF TEKGSRNMPG LSAATLASLG GTSSRRGSGD TSISIDTEAS IREIKDSLAE VEEKYKKAMV SNAQLDNEKT NFMYQVDTLK DMLLELEEQL AESRRQYEEK NKEFEREKHA HSILQFQFAE VKEALKQREE MLEKHGIILN SEIATNGETS DTLNNVGYQG PTKMTKEELN ALKSTGDGTL GRASEVEVKN EIVANVGKRE ILHNTEKEQH TEDTVKDCVD IEVFPAGENT EDQKSSEDTA PFLGTLAGAT YEEQSLSTCS LDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9208
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol