Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRRFIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRRFIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001131022.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9208 |
Nombre | LRRFIP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001131022.1 | |
LRRFIP1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9208 | |
Research Use Only | |
LRRFIP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSPAAAQSR EIDCLSPEAQ KLAEARLAAK RAARAEAREI RMKELERQQK EVEERPEKDF TEKGSRNMPG LSAATLASLG GTSSRRGSGD TSISIDTEAS IREIKDSLAE VEEKYKKAMV SNAQLDNEKT NFMYQVDTLK DMLLELEEQL AESRRQYEEK NKEFEREKHA HSILQFQFAE VKEALKQREE MLEKHGIILN SEIATNGETS DTLNNVGYQG PTKMTKEELN ALKSTGDGTL GRASEVEVKN EIVANVGKRE ILHNTEKEQH TEDTVKDCVD IEVFPAGENT EDQKSSEDTA PFLGTLAGAT YEEQSLSTCS LDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |