missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRG1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | LRG1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910899
|
enQuireBio™
QP12583-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990889
|
enQuireBio™
QP12583-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900899
|
enQuireBio™
QP12583-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LRG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
LRG1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized from 20mM Tris and 20mM NaCl, pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
VTLSPKDCQV FRSDHGSSIS CQPPAEIPGY LPADTVHLAV EFFNLTHLPA NLLQGASKLQ ELHLSSNGLE SLSPEFLRPV PQLRVLDLTR NALTGLPPGL FQASATLDTL VLKENQLEVL EVSWLHGLKA LGHLDLSGNR LRKLPPGLLA NFTLLRTLDL GENQLETLPP DLLRGPLQLE RLHLEGNKLQ VLGKDLLLPQ PDLRYLFLNG NKLARVAAGA FQGLRQLDML DLSNNSLASVPEGLWASLGQ PNWDMRDGFD ISGNPWICDQ NLSDLYRWLQ AQKDKMFSQN DTRCAGPEAV KGQTLLAVAK SQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |