Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM domain transcription factor LMO4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM domain transcription factor LMO4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6313-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006760.1
LIM domain transcription factor LMO4 Protein
Research Use Only
LMO4
Recombinant Protein
E. coli
MVNPGSSSQP PPVTAGSLSW KRCAGCGGKI ADRFLLYAMD SYWHSRCLKC SCCQAQLGDI GTSCYTKSGM ILCRNDYIRL FGNSGACSAC GQSIPASELV MRAQGNVYHL KCFTCSTCRN RLVPGDRFHY INGSLFCEHD RPTALINGHL NSLQSNPLLP DQKVC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8543
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol