Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM domain transcription factor LMO4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM domain transcription factor LMO4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006760.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8543 |
Nombre | LIM domain transcription factor LMO4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032400
|
enQuireBio™
QP6313-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052400
|
enQuireBio™
QP6313-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042400
|
enQuireBio™
QP6313-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062400
|
enQuireBio™
QP6313-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072400
|
enQuireBio™
QP6313-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082400
|
enQuireBio™
QP6313-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006760.1 | |
LIM domain transcription factor LMO4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8543 | |
Research Use Only | |
LMO4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVNPGSSSQP PPVTAGSLSW KRCAGCGGKI ADRFLLYAMD SYWHSRCLKC SCCQAQLGDI GTSCYTKSGM ILCRNDYIRL FGNSGACSAC GQSIPASELV MRAQGNVYHL KCFTCSTCRN RLVPGDRFHY INGSLFCEHD RPTALINGHL NSLQSNPLLP DQKVC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |