missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L Selectin Protein
A cDNA sequence encoding the L Selectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre | L Selectin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920699
|
enQuireBio™
QP12521-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900699
|
enQuireBio™
QP12521-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910699
|
enQuireBio™
QP12521-1MG |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
L Selectin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
L-Sel is supplied in 1x PBS and 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIFPWKCQST QRDLWNIFKL WGWTMLCCDF LAHHGTDCWT YHYSEKPMNW QRARRFCRDN YTDLVAIQNK AEIEYLEKTL PFSRSYYWIG IRKIGGIWTW VGTNKSLTEE AENWGDGEPN NKKNKEDCVE IYIKRNKDAG KWNDDACHKL KAALCYTASC QPWSCSGHGE CVEIINNYTC NCDVGYYGPQ CQFVIQCEPL EAPELGTMDC THPLGNFSFS SQCAFSCSEG TNLTGIEETT CGPFGNWSSP EPTCQVIQCE PLSAPDLGIM NCSHPLASFS FTSACTFICS EGTELIGKKK TICESSGIWS NPSPICQKLD KSFSMIKEGD YNPLFIPVAV MVTAFSGLAF IIWLARRLKK GKKSKRSMND PY | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot. |