Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L Selectin Protein
Código de producto. 15920699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15920699 2 μg 2 microgramos
15900699 10 μg 10 microgramos
15910699 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15920699
Marca: enQuireBio™ QP125212ug
A cDNA sequence encoding the L Selectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre L Selectin Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIFPWKCQST QRDLWNIFKL WGWTMLCCDF LAHHGTDCWT YHYSEKPMNW QRARRFCRDN YTDLVAIQNK AEIEYLEKTL PFSRSYYWIG IRKIGGIWTW VGTNKSLTEE AENWGDGEPN NKKNKEDCVE IYIKRNKDAG KWNDDACHKL KAALCYTASC QPWSCSGHGE CVEIINNYTC NCDVGYYGPQ CQFVIQCEPL EAPELGTMDC THPLGNFSFS SQCAFSCSEG TNLTGIEETT CGPFGNWSSP EPTCQVIQCE PLSAPDLGIM NCSHPLASFS FTSACTFICS EGTELIGKKK TICESSGIWS NPSPICQKLD KSFSMIKEGD YNPLFIPVAV MVTAFSGLAF IIWLARRLKK GKKSKRSMND PY
Tampón L-Sel is supplied in 1x PBS and 50% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot.