Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCND1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCND1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6253-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004970.3
KCND1 Protein
Research Use Only
KCND1
Recombinant Protein
Yeast
NFSRIYHQNQ RADKRRAQQK VRLARIRLAK SGTTNAFLQY KQNGGLEDSG SGEEQALCVR NRSAFEQQHH HLLHCLEKTT CHEFTDELTF SEALGAVSPG GRTSRSTSVS SQPVGPGSLL SSCCPRRAKR RAIRLANSTA SVSRGSMQEL DMLAGLRRSH APQSRSSLNA KPHDSLDLNC DSRDFVAAII SIPTPPANTP DESQPSSPGG GGRAGSTLRN SSLGTPCLFP ETVKISSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3750
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol