Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCND1 Protein
Código de producto. p-7152970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16081940 10 μg 10 microgramos
16021950 50 μg 50 microgramos
16071940 100 μg 100 microgramos
16001950 200 μg 200 microgramos
16011950 500 μg 500 microgramos
16091940 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16081940
Marca: enQuireBio™ QP6253ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCND1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004970.3
ID de gen (Entrez) 3750
Nombre KCND1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KCND1
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia NFSRIYHQNQ RADKRRAQQK VRLARIRLAK SGTTNAFLQY KQNGGLEDSG SGEEQALCVR NRSAFEQQHH HLLHCLEKTT CHEFTDELTF SEALGAVSPG GRTSRSTSVS SQPVGPGSLL SSCCPRRAKR RAIRLANSTA SVSRGSMQEL DMLAGLRRSH APQSRSSLNA KPHDSLDLNC DSRDFVAAII SIPTPPANTP DESQPSSPGG GGRAGSTLRN SSLGTPCLFP ETVKISSL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.