Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNAB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6252-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186789.1
KCNAB2 Protein
Research Use Only
KCNAB2
Recombinant Protein
E. coli
MYPESTTGSP ARLSLRQTGS PGMIYSTRYG SPKRQLQFYR NLGKSGLRVS CLGLGTWVTF GGQITDEMAE QLMTLAYDNG INLFDTAEVY AAGKAEVVLG NIIKKKGWRR SSLVITTKIF WGGKAETERG LSRKHIIEGL KASLERLQLE YVDVVFANRP DPNTPMEETV RAMTHVINQG MAMYWGTSRW SSMEIMEAYS VARQFNLTPP ICEQAEYHMF QREKVEVQLP ELFHKIGVGA MTWSPLACGI VSGKYDSGIP PYSRASLKGY QWLKDKILSE EGRRQQAKLK ELQAIAERLG CTLPQLAIAW CLRNEGVSSV LLGASNADQL MENIGAIQVL PKLSSSIIHE IDSILGNKPY SKKDYRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8514
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol