Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNAB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001186789.1
ID de gen (Entrez) 8514
Nombre KCNAB2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6252-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16071930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6252-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16061930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6252-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6252-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6252-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001940
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6252-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001186789.1
KCNAB2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
8514
Research Use Only
KCNAB2
Recombinant Protein
E. coli
MYPESTTGSP ARLSLRQTGS PGMIYSTRYG SPKRQLQFYR NLGKSGLRVS CLGLGTWVTF GGQITDEMAE QLMTLAYDNG INLFDTAEVY AAGKAEVVLG NIIKKKGWRR SSLVITTKIF WGGKAETERG LSRKHIIEGL KASLERLQLE YVDVVFANRP DPNTPMEETV RAMTHVINQG MAMYWGTSRW SSMEIMEAYS VARQFNLTPP ICEQAEYHMF QREKVEVQLP ELFHKIGVGA MTWSPLACGI VSGKYDSGIP PYSRASLKGY QWLKDKILSE EGRRQQAKLK ELQAIAERLG CTLPQLAIAW CLRNEGVSSV LLGASNADQL MENIGAIQVL PKLSSSIIHE IDSILGNKPY SKKDYRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.