Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-32 / IL-32 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5209-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15995679
  • 263.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001012651.1
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Interleukin-32 / IL-32 Protein
Research Use Only
IL32
Human
Untagged
50 mM sodium phosphate, pH 7.5