Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-32 / IL-32 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001012651.1
Nombre Interleukin-32 / IL-32 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL32
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5209-2UG
2 μg
112.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15995679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5209-10UG
10 μg
263.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15985679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5209-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5209-500UG
500 μg
4515.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15905689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5209-1MG
1 mg
7420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001012651.1
Research Use Only
IL32
Human
Untagged
50 mM sodium phosphate, pH 7.5
Interleukin-32 / IL-32 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.