Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-26 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin-26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9904-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060872.1
Interleukin-26 Protein
Research Use Only
IL26
Recombinant Protein
Yeast
KHKQSSFTKS CYPRGTLSQA VDALYIKAAW LKATIPEDRI KNIRLLKKKT KKQFMKNCQF QEQLLSFFME DVFGQLQLQG CKKIRFVEDF HSLRQKLSHC ISCASSAREM KSITRMKRIF YRIGNKGIYK AISELDILLS WIKKLLESSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55801
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol