Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-26 Protein
Código de producto. p-7155838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16078961 10 μg 10 microgramos
16018971 50 μg 50 microgramos
16068961 100 μg 100 microgramos
16098961 200 μg 200 microgramos
16008971 500 μg 500 microgramos
16088961 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16078961
Marca: enQuireBio™ QP9904ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin-26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060872.1
ID de gen (Entrez) 55801
Nombre Interleukin-26 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL26
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia KHKQSSFTKS CYPRGTLSQA VDALYIKAAW LKATIPEDRI KNIRLLKKKT KKQFMKNCQF QEQLLSFFME DVFGQLQLQG CKKIRFVEDF HSLRQKLSHC ISCASSAREM KSITRMKRIF YRIGNKGIYK AISELDILLS WIKKLLESSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.