missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
A DNA sequence encoding the Human Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 515.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000596.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3440 |
Nombre | Interferon alpha 2b Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903758
|
enQuireBio™
QP10405-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993748
|
enQuireBio™
QP10405-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913758
|
enQuireBio™
QP10405-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_000596.2 | |
Interferon alpha 2b Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3440 | |
Research Use Only | |
IFNA2 | |
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |