Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2a Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 1565.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000596.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3440 |
Nombre | Interferon alpha 2a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965989
|
enQuireBio™
QP5364-20ug |
20 μg |
116.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15945989
|
enQuireBio™
QP5364-100ug |
100 μg |
273.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975989
|
enQuireBio™
QP5364-500ug |
500 μg |
918.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15955989
|
enQuireBio™
QP5364-1mg |
1 mg |
1565.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000596.2 | |
Interferon alpha 2a Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRKISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
3440 | |
Research Use Only | |
Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^8 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2a Protein