Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Immunity-related GTPase family M Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Immunity-related GTPase family M protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6236-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001139277.1
Immunity-related GTPase family M Protein
Research Use Only
IRGM
Recombinant Protein
E. coli
MEAMNVEKAS ADGNLPEVIS NIKETLKIVS RTPVNITMAG DSGNGMSTFI SALRNTGHEG KASPPTELVK ATQRCASYFS SHFSNVVLWD LPGTGSATTT LENYLMEMQF NRYDFIMVAS AQFSMNHVML AKTAEDMGKK FYIVWTKLDM DLSTGALPEV QLLQIRENVL ENLQKERVCE Y
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
345611
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol