Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Immunity-related GTPase family M Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Immunity-related GTPase family M protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001139277.1
ID de gen (Entrez) 345611
Nombre Immunity-related GTPase family M Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6236-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16071810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6236-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16061810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6236-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6236-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6236-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6236-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001139277.1
Immunity-related GTPase family M Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
345611
Research Use Only
IRGM
Recombinant Protein
E. coli
MEAMNVEKAS ADGNLPEVIS NIKETLKIVS RTPVNITMAG DSGNGMSTFI SALRNTGHEG KASPPTELVK ATQRCASYFS SHFSNVVLWD LPGTGSATTT LENYLMEMQF NRYDFIMVAS AQFSMNHVML AKTAEDMGKK FYIVWTKLDM DLSTGALPEV QLLQIRENVL ENLQKERVCE Y
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.