missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17F / IL-17F Protein
A DNA sequence encoding the Human IL17F / IL-17F, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1535.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_443104.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 112744 |
Nombre | IL17F / IL-17F Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923498
|
enQuireBio™
QP10322-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913498
|
enQuireBio™
QP10322-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993488
|
enQuireBio™
QP10322-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903498
|
enQuireBio™
QP10322-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_443104.1 | |
IL17F / IL-17F Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
112744 | |
Research Use Only | |
IL17F | |
The ED50 as determined by inducing IL-6 secretion of murine NIH/3T3 cells is less than 20 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 104 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |