missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL17F / IL-17F Protein

Código de producto. 15903498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15903498 250 μg 250 microgramos
15923498 5 μg 5 microgramos
15913498 25 μg 25 microgramos
15993488 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15903498 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10322ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human IL17F / IL-17F, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_443104.1
ID de gen (Entrez) 112744
Nombre IL17F / IL-17F Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL17F
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by inducing IL-6 secretion of murine NIH/3T3 cells is less than 20 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 104 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.