missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 10 / IFNA10, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5005-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15915649

  • 427.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000609.1
IGF1 Isoform 2 Protein
Research Use Only
IGF1
Recombinant Protein
E. coli
GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3479
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 .0 x 10^5 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales