missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 10 / IFNA10, was expressed in the hosts and tags indicated.

91.71€ - 1865.00€

Especificaciones

Nombre IGF1 Isoform 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5005-1MG
1 mg
427.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15945649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5005-5MG
5 mg
1865.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15925649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5005-20 UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15905649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5005-100 UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

IGF1 Isoform 2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications