Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDO2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDO2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6196-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_919270.2
IDO2 Protein
Research Use Only
IDO2
Recombinant Protein
Yeast
MEPHRPNVKT AVPLSLESYH ISEEYGFLLP DSLKELPDHY RPWMEIANKL PQLIDAHQLQ AHVDKMPLLS CQFLKGHREQ RLAHLVLSFL TMGYVWQEGE AQPAEVLPRN LALPFVEVSR NLGLPPILVH SDLVLTNWTK KDPDGFLEIG NLETIISFPG GESLHGFILV TALVEKEAVP GIKALVQATN AILQPNQEAL LQALQRLRLS IQDITKTLGQ MHDYVDPDIF YAGIRIFLSG WKDNPAMPAG LMYEGVSQEP LKYSGGSAAQ STVLHAFDEF LGIRHSKESG DFLYRMRDYM PPSHKAFIED IHSAPSLRDY ILSSGQDHLL TAYNQCVQAL AELRSYHITM VTKYLITAAA KAKHGKPNHL PGPPQALKDR GTGGTAVMSF LKSVRDKTLE SILHPRG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
169355
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol