Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDO2 Protein
Código de producto. p-7152893
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16021490
Marque: enQuireBio™ QP6196ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDO2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Número de acceso NP_919270.2
ID de gen (Entrez) 169355
Nombre IDO2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IDO2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MEPHRPNVKT AVPLSLESYH ISEEYGFLLP DSLKELPDHY RPWMEIANKL PQLIDAHQLQ AHVDKMPLLS CQFLKGHREQ RLAHLVLSFL TMGYVWQEGE AQPAEVLPRN LALPFVEVSR NLGLPPILVH SDLVLTNWTK KDPDGFLEIG NLETIISFPG GESLHGFILV TALVEKEAVP GIKALVQATN AILQPNQEAL LQALQRLRLS IQDITKTLGQ MHDYVDPDIF YAGIRIFLSG WKDNPAMPAG LMYEGVSQEP LKYSGGSAAQ STVLHAFDEF LGIRHSKESG DFLYRMRDYM PPSHKAFIED IHSAPSLRDY ILSSGQDHLL TAYNQCVQAL AELRSYHITM VTKYLITAAA KAKHGKPNHL PGPPQALKDR GTGGTAVMSF LKSVRDKTLE SILHPRG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis