missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human I-TAC / CXCL11 Protein

Recombinant Protein

Marca:  enQuireBio™ QP1189-500 ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15918708

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001289052.1
I-TAC / CXCL11 Protein
Research Use Only
CXCL11
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
6373
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
FPMFKRGRCL CIGPGVKAVK VADIEKASIM YPSNNCDKIE VIITLKENKG QRCLNPKSKQ ARLIIKKVER KNF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales